Learn More
R&D Systems™ Human Jak1 (NP_001307852.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18743557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18743557 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18743557 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.89 CHF
    706.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 78.24 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen Jak1
Zugriffsnummer NP_001307852.1
Gen-ID (Entrez) 3716
Gen-Alias EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1 EC 2.7.10.2, JTK3
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg