Learn More
Abcam Menschliche JAG2 (Jagged 2) Knockout-HeLa-Zelllinie
Artikelnummer. 32156828 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000.000 Zellen
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32156828 1.000.000 Zellen 1 Stück
32142316 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32156828 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2659661000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
JAG2 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 20 bp Deletion in Exon 12 und 40 bp Deletion in Exon 12 und 4 bp Deletion in Exon 12 sowie 4 bp Deletion in Exon 12. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Cel...
JAG2 KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 20 bp Deletion im Exon 12 und 40 bp Deletion in Exon 12 und 4 bp Deletion in Exon 12 sowie 4 bp Deletion in Exon 12. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Phiole aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO