Learn More
Abnova™ Human ITPKB Partial ORF (NP_002212, 545 a.a. - 643 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127041
Verfügbar ab: 26-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ITPKB Partial ORF (NP_002212, 545 a.a. - 643 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127041
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127041
Marke: Abnova™ H00003707Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this protein regulates inositol phosphate metabolism by phosphorylation of second messenger inositol 1,4,5-trisphosphate to Ins(1,3,4,5)P4. The activity of this encoded protein is responsible for regulating the levels of a large number of inositol polyphosphates that are important in cellular signaling. Both calcium/calmodulin and protein phosphorylation mechanisms control its activity. [provided by RefSeq]
Sequence: PELLPQDQDKPFLRKACSPSNIPAVIITDMGTQEDGALEETQGSPRGNLPLRKLSSSSASSTGFSSSYEDSEEDISSDPERTLDPNSAFLHTLDQQKPR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002212
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3707
Molekulargewicht 36.52kDa
Name ITPKB (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen PELLPQDQDKPFLRKACSPSNIPAVIITDMGTQEDGALEETQGSPRGNLPLRKLSSSSASSTGFSSSYEDSEEDISSDPERTLDPNSAFLHTLDQQKPR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias IP3K/IP3K-B/IP3KB/PIG37
Gebräuchliche Bezeichnung ITPKB
Gensymbol ITPKB
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ITPKB Partial ORF (NP_002212, 545 a.a. - 643 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >