Learn More
Abnova™ Human ITM1 Partial ORF (NP_689926, 603 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130325
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GGSTDTGKHIKENDYYTPTGEFRVDREGSPVLLNCLMYKMCYYRFGQVYTEAKRPPGFDRVRNAEIGNKDFELDVLEEAYTTEHWLVRIYKVKDLDNRG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689926
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3703
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ITM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen GGSTDTGKHIKENDYYTPTGEFRVDREGSPVLLNCLMYKMCYYRFGQVYTEAKRPPGFDRVRNAEIGNKDFELDVLEEAYTTEHWLVRIYKVKDLDNRG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ27038/ITM1/MGC9042/STT3-A/TMC
Gebräuchliche Bezeichnung STT3A
Gensymbol STT3A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ITM1 Partial ORF (NP_689926, 603 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >