Learn More
Abnova™ Human ITIH1 Full-length ORF (NP_002206.1, 1 a.a. - 911 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127031
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ITIH1 Full-length ORF (NP_002206.1, 1 a.a. - 911 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127031
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127031
Marke: Abnova™ H00003697P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MDGAMGPRGLLLCMYLVSLLILQAMPALGSATGRSKSSEKRQAVDTAVDGVFIRSLKVNCKVTSRFAHYVVTSQVVNTANEAREVAFDLEIPKTAFISDFAVTADGNAFIGDIKDKVTAWKQYRKAAISGENAGLVRASGRTMEQFTIHLTVNPQSKVTFQLTYEEVLKRNHMQYEIVIKVKPKQLVHHFEIDVDIFEPQGISKLDAQASFLPKELAAQTIKKSFSGKKGHVLFRPTVSQQQSCPTCSTSLLNGHFKVTYDVSRDKICDLLVANNHFAHFFAPQNLTNMNKNVVFVIDISGSMRGQKVKQTKEALLKILGDMQPGDYFDLVLFGTRVQSWKGSLVQASEANLQAAQDFVRGFSLDEATNLNGGLLRGIEILNQVQESLPELSNHASILIMLTDGDPTEGVTDRSQILKNVRNAIRGRFPLYNLGFGHNVDFNFLEVMSMENNGRAQRIYEDHDATQQLQGFYSQVAKPLLVDVDLQYPQDAVLALTQNHHKQYYEGSEIVVAGRIADNKQSSFKADVQAHGEGQEFSITCLVDEEEMKKLLRERGHMLENHVERLWAYLTIQELLAKRMKVDREVRANLSSQALRMSLDYGFVTPLTSMSIRGMADQDGLKPTIDKPSEDSPPLEMLGPRRTFVLSALQPSPTHSSSNTQRLPDRVTGVDTDPHFIIHVPQKEDTLCFNINEEPGVILSLVQDPNTGFSVNGQLIGNKARSPGQHDGTYFGRLGIANPATDFQLEVTPQNITLNPGFGGPVFSWRDQAVLRQDGVVVTINKKRNLVVSVDDGGTFEVVLHRVWKGSSVHQDFLGFYVLDSHRMSARTHGLLGQFFHPIGFEVSDIHPGSDPTKPDATMVVRNRRLTVTRGLQKDYSKDPWHGAEVSCWFIHNNGAGLIDGAYTDYIVPDIF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002206.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3697
Molekulargewicht 127.8kDa
Name ITIH1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MDGAMGPRGLLLCMYLVSLLILQAMPALGSATGRSKSSEKRQAVDTAVDGVFIRSLKVNCKVTSRFAHYVVTSQVVNTANEAREVAFDLEIPKTAFISDFAVTADGNAFIGDIKDKVTAWKQYRKAAISGENAGLVRASGRTMEQFTIHLTVNPQSKVTFQLTYEEVLKRNHMQYEIVIKVKPKQLVHHFEIDVDIFEPQGISKLDAQASFLPKELAAQTIKKSFSGKKGHVLFRPTVSQQQSCPTCSTSLLNGHFKVTYDVSRDKICDLLVANNHFAHFFAPQNLTNMNKNVVFVIDISGSMRGQKVKQTKEALLKILGDMQPGDYFDLVLFGTRVQSWKGSLVQASEANLQAAQDFVRGFSLDEATNLNGGLLRGIEILNQVQESLPELSNHASILIMLTDGDPTEGVTDRSQILKNVRNAIRGRFPLYNLGFGHNVDFNFLEVMSMENNGRAQRIYEDHDATQQLQGFYSQVAKPLLVDVDLQYPQDAVLALTQNHHKQYYEGSEIVVAGRIADNKQSSFKADVQAHGEGQEFSITCLVDEEEMKKLLRERGHMLENHVERLWAYLTIQELLAKRMKVDREVRANLSSQALRMSLDYGFVTPLTSMSIRGMADQDGLKPTIDKPSEDSPPLEMLGPRRTFVLSALQPSPTHSSSNTQRLPDRVTGVDTDPHFIIHVPQKEDTLCFNINEEPGVILSLVQDPNTGFSVNGQLIGNKARSPGQHDGTYFGRLGIANPATDFQLEVTPQNITLNPGFGGPVFSWRDQAVLRQDGVVVTINKKRNLVVSVDDGGTFEVVLHRVWKGSSVHQDFLGFYVLDSHRMSARTHGLLGQFFHPIGFEVSDIHPGSDPTKPDATMVVRNRRLTVTRGLQKDYSKDPWHGAEVSCWFIHNNGAGLIDGAYTDYIVPDIF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias H1P/IATIH/ITIH/MGC126415
Gebräuchliche Bezeichnung ITIH1
Gensymbol ITIH1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ITIH1 Full-length ORF (NP_002206.1, 1 a.a. - 911 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >