Learn More
Abnova™ Human ITGA1 Partial ORF (ENSP00000282588, 951 a.a. - 1059 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126991
Abnova™ Human ITGA1 Partial ORF (ENSP00000282588, 951 a.a. - 1059 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126991
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126991
Marke: Abnova™ H00003672Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes the alpha 1 subunit of integrin receptors. This protein heterodimerizes with the beta 1 subunit to form a cell-surface receptor for collagen and laminin. The heterodimeric receptor is involved in cell-cell adhesion and may play a role in inflammation and fibrosis. The alpha 1 subunit contains an inserted (I) von Willebrand factor type I domain which is thought to be involved in collagen binding. [provided by RefSeq]
Sequence: QFYSSASEYHISIAANETVPEVINSTEDIGNEINIFYLIRKSGSFPMPELKLSISFPNMTSNGYPVLYPTGLSSSENANCRPHIFEDPFSINSGKKMTTSTDHLKRGTI
Spezifikation
Zugriffsnummer ENSP00000282588
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3672
Molekulargewicht 37.73kDa
Name ITGA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen QFYSSASEYHISIAANETVPEVINSTEDIGNEINIFYLIRKSGSFPMPELKLSISFPNMTSNGYPVLYPTGLSSSENANCRPHIFEDPFSINSGKKMTTSTDHLKRGTI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CD49a/VLA1
Gebräuchliche Bezeichnung ITGA1
Gensymbol ITGA1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ITGA1 Partial ORF (ENSP00000282588, 951 a.a. - 1059 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >