Learn More
R&D Systems™ Human IRAK1 (AAH54000.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18720997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18720997 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18720997 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00 CHF
    645.75 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 37.25 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen IRAK1
Zugriffsnummer AAH54000.1
Gen-ID (Entrez) 3654
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK-1, IRAKPelle homolog, pelle
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Menge 10 μg