Learn More
Abnova™ Human IQCB1 Partial ORF (NP_001018865, 366 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151126
Abnova™ Human IQCB1 Partial ORF (NP_001018865, 366 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151126
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151126
Marke: Abnova™ H00009657Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: LEERAQQHREALIAQISTNVEQLMKAPSLKEAEGKEPELFLSRSRPVAAKAKQAHLTTLKHIQAPWWKKLGEESGDEIDVPKDELSIELENLFIGGTKP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001018865
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9657
Molekulargewicht 36.63kDa
Name IQCB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen LEERAQQHREALIAQISTNVEQLMKAPSLKEAEGKEPELFLSRSRPVAAKAKQAHLTTLKHIQAPWWKKLGEESGDEIDVPKDELSIELENLFIGGTKP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias NPHP5/PIQ/SLSN5
Gebräuchliche Bezeichnung IQCB1
Gensymbol IQCB1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human IQCB1 Partial ORF (NP_001018865, 366 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >