missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Integrin alpha V beta 3 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB12192G-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin alpha V beta 3 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Integrin alpha V beta 3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Integrin alpha V beta 3., Human Integrin alpha V (Phe31-Val992) and Human Integrin beta 3 (Gly27-Asp718), Accession # NP_002201 and AAA52589 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2549B | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells | |
| NP_002201 and AAA52589 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 3685 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur