Learn More
BD Analyse- und Sortierkit für menschlich induzierte pluripotente Stammzellen
Für die Sortierung und Analyse von induzierten humanen pluripotenten Stammzellkulturen (hiPSC) und Zellen, die gerade neu programmiert werden
Marke:  BD 562626
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 15862089
  • 1795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezies-Reaktivität: Hu
  • Größe: 50 Tests
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
CD13 PerCP-Cy™ 5.5, SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, TRA-1-60 PE, Isotyp-Kontrollantikörper, BD™ compBead Plus Kompensationspartikel
50 Tests