Learn More
Abnova™ Human INADL Partial ORF (NP_733750, 545 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_733750
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10207
Molekulargewicht 37.51kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132116
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010207-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122116
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010207-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein with multiple PDZ domains. PDZ domains mediate protein-protein interactions, and proteins with multiple PDZ domains often organize multimeric complexes at the plasma membrane. This protein localizes to tight junctions and to the apical membrane of epithelial cells. A similar protein in Drosophila is a scaffolding protein which tethers several members of a multimeric signaling complex in photoreceptors. [provided by RefSeq]
Sequence: TLDTQIADDAELQKYSKLLPIHTLRLGVEVDSFDGHHYISSIVSGGPVDTLGLLQPEDELLEVNGMQLYGKSRREAVSFLKEVPPPFTLVCCRRLFDDEASVDEPRR
Spezifikation
Spezifikation
NP_733750
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Cipp/FLJ26982/InaD-like/PATJ
INADL
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10207
INADL (Human) Recombinant Protein (Q01)
TLDTQIADDAELQKYSKLLPIHTLRLGVEVDSFDGHHYISSIVSGGPVDTLGLLQPEDELLEVNGMQLYGKSRREAVSFLKEVPPPFTLVCCRRLFDDEASVDEPRR
RUO
INADL