Learn More
Abnova™ Human IL31RA Partial ORF (NP_620586, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_620586
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 133396
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00133396-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00133396-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL31RA is related to gp130 (IL6ST; MIM 600694), the common receptor subunit for IL6 (MIM 147620)-type cytokines. Oncostatin M receptor (OSMR; MIM 601743) and IL31RA form the heterodimeric receptor through which IL31 (MIM 609509) signals. Expression of IL31RA and OSMR mRNA is induced in activated monocytes, and both mRNAs are constitutively expressed in epithelial cells (Dillon et al., 2004 [PubMed 15184896]).[supplied by OMIM]
Sequence: LPAKPENISCVYYYRKNLTCTWSPGKETSYTQYTVKRTYAFGEKHDNCTTNSSTSENRASCSFFLPRITIPDNYTIEVEAENGDGVIKSHMTYWRLENIA
Spezifikation
Spezifikation
NP_620586
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CRL/CRL3/GLM-R/GLMR/GPL/IL-31RA/MGC125346/PRO21384
IL31RA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
133396
IL31RA (Human) Recombinant Protein (Q01)
LPAKPENISCVYYYRKNLTCTWSPGKETSYTQYTVKRTYAFGEKHDNCTTNSSTSENRASCSFFLPRITIPDNYTIEVEAENGDGVIKSHMTYWRLENIA
RUO
IL31RA