Learn More
Abnova™ Human IL22 Partial ORF (NP_065386, 80 a.a. - 179 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126396
Abnova™ Human IL22 Partial ORF (NP_065386, 80 a.a. - 179 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126396
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126396
Marke: Abnova™ H00050616Q01S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: FHGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLFPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065386
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 50616
Molekulargewicht 36.74kDa
Name IL22 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen FHGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLFPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias IL-21/IL-22/IL-D110/IL-TIF/IL21/ILTIF/MGC79382/MGC79384/TIFIL-23/TIFa/zcyto18
Gebräuchliche Bezeichnung IL22
Gensymbol IL22
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human IL22 Partial ORF (NP_065386, 80 a.a. - 179 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >