Learn More
R&D Systems™ Human IL-6R alpha DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human IL-6R alpha DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6R alpha.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3570 |
| Synonym | CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |