missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-3R alpha/CD123 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736107
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18736107 25 μg 25 Mikrogramm
18070892 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18736107 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF841SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Polyclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-3R alpha/CD123
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Alias CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 R alpha, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL3R alpha, IL-3R subunit alpha, IL3RA, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Gensymbole IL3RA
Wirtsspezies Goat
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-3 R alpha/CD123
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3563
Testspezifität Detects human IL-3 R alpha/CD123 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 sR beta , rhIL-2 sR gamma , and rhIL-6 sR is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.