missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-36 beta/IL-1F8 (NP_775270) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18720769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18720769 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18720769 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 19.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Human IL-36 beta/IL-1F8 (NP_775270) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-36 beta/IL-1F8, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The IL-36 beta/IL-1F8 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen hIL-36 beta/IL-1F8
Zugriffsnummer NP_775270
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 27177
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -80°C
Spezies Human
Menge 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.