Learn More
R&D Systems™ Human IL-33 DuoSet ELISA
Beschreibung
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-33.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fucose Detection |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Spezies | Human |
| Assay-Bereich | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | Not observed |
| Format | 96-well Strip Plate |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Mehr anzeigen |