Learn More
Proteintech™ Humanes IL-21 ELISA-Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
- Erkennt Human IL21
- Il21 (Interleukin 21) ist ein Zytokin, das vorwiegend durch einen Cluster von Differenzierungs-4 (CD4+)-T-Zellen und natürlichen Killer-T-Zellen produziert wird
- Il21-Rezeptor (IL21R) ist ein Klasse-I-Zytokinrezeptor, der eine Dimerisierung mit einer unverzichtbaren gemeinsamen Gammaketten-Untereinheit erfordert, um IL21 zu binden
- Il21 spielt eine Rolle bei angeborenen und adaptiven Immunreaktionen, indem es Differenzierung, Proliferation und Aktivität mehrerer Zielzellen (Makrophagen, natürliche Killerzellen, B-Zellen, zytotoxische T-Zellen) induziert
- Vermittelt Apoptose in B-CLL-Zellen durch Hochregulierung von BIM, verbessert sowohl die direkte als auch die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität in Zellen
Prozess:
- Antikörper spezifisch für IL21, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- IL-21-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper aus biotinylierten spezifischen IL21-Antikörpern hinzugefügt, um das gefangene IL21-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_068575 |
| Assay-Bereich | 15,6 bis 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 59067 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human Angiogenin ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine