Learn More
R&D Systems™ Human IL-17F (NP_443104.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18740917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18740917 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18740917 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 CHF
    323.40 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen IL-17F
Zugriffsnummer NP_443104.1
Gen-ID (Entrez) 112744
Gen-Alias Cytokine ML-1, IL17F, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg