Learn More
Gibco™ Human IL-17A Recombinant Protein
Recombinant IL17A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
638.00 CHF - 6100.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Molekulargewicht | 15.5 kDa |
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
Gen-Alias | IL-17A |
Proteinlänge | 272 aa (homodimer) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768013
|
Gibco™
PHC9174 |
10μg |
638.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10029132
|
Gibco™
PHC9171 |
100μg |
2650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10304413
|
Gibco™
PHC9173 |
1mg |
6100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Human IL-17A Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL17A is a proinflammatory cytokine that regulates the activities of NFκB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO).Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
272 aa (homodimer) | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
15.5 kDa | |
IL-17A | |
Human | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Immunology, Neurobiology, Inflammation, Angiogenesis, Signal Transduction | |
95 % |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.