Learn More
Invitrogen™ IL-17A Human ELISA Kit
Artikelnummer. p-7091980
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15511497
Marke: Invitrogen™ BMS2017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes IL-17A
  • Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-IL-17A-Antikörper)
  • Streptavidin-HRP
  • Human-IL-17A-Standard, gefriergetrocknet, 200 pg/ml nach Rekonstitution
  • Kontrolle hoch, gefriergetrocknet
  • Kontrolle niedrig, gefriergetrocknet
  • Probenverdünner
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Roter Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von humanem IL-17A.
Der ELISA für humanes Interleukin-17A (humanes IL-17A) quantifiziert humanes IL-17A in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-17A.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-17A misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q16552
Assay-Bereich 1.6 bis 100 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,5 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3605
Gensymbol Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
Interassay-VK 9.1 %
Intraassay-VK 7.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin 17A, CTLA8
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke