Learn More
Invitrogen™ Humanes IL-16, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15349010
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15349010 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15349010 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0789
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
Il-16 Synthetisches Peptid, PEP-0789, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem IL-16 überein. PEP-0789 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20671 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 3603
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q14005
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes IL-16
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol IL16
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS