Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-12p70 Kit
Artikelnummer. 15521067
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15521067
Marke: Invitrogen™ 88712686
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält Azid
Misst spezifisch die bioaktive, heterodimerische Form von IL-12, p70, ohne Interferenz durch p40-Monomer oder IL-23 (p19/p40). Entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IL-12p70-Protein in Proben, u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-12 p70 (IL-12 p70) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-12 p70.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IL-12 p70, also known as interleukin-12, is a cytokine that plays a critical role in the immune system's response to infections and cancer. It is produced by immune cells, including dendritic cells, macrophages, and B cells, in response to certain pathogens and tumor cells. IL-12 p70 stimulates the production of interferon-gamma and other cytokines, which promote the activation and proliferation of T cells and natural killer cells. IL-12 p70 has been studied as a potential therapeutic target for various diseases and conditions, including infectious diseases, autoimmune disorders, and cancer. It has been shown to enhance immune responses against certain infections and tumors, and to modulate inflammatory responses in autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 4 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias 20C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p4020C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p40; AA690181; IL-15RA;AI503618; IL-15
Gen-ID (Entrez) 3592, 3593
Gensymbol AA690181, IL-15RA, AI503618, IL-15
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer in Pulverform (mit 1 l dH20 rekonstituieren und filtrieren (0.22 µm)) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (1 Teil 10x Puffer in 9 Teilen dH20 verdünnen) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Streptavidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-12, IL12, IL23
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke