Learn More
R&D Systems™ Human IL-10 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human IL-10 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-10 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.80 to 500 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3.9 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Citrate, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-10 |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Human |
| Mehr anzeigen |