Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-10 (IL-10) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-10.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P22301 |
| Assay-Bereich | 2 bis 300 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20). Assay Diluent: 5X concentrated Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86) |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Human IL-10 Uncoated ELISA Kit with Plates
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P371-Bei Großbrand und großen Mengen:.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Nur für Forschungszwecke