missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 High Sensitivity Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Magnetic format allows for easier wash steps
- Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
- Precise and Specific
- Requires a small sample volume (<50 μL)
- Run your assay in just 3-5 hours
- Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
- Enough reagents for one 96-well plate
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Human |
| Bindungsziel | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Bead-Typ | Magnetisch |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.18pg/mL |
| Assay-Bereich | 0.29 - 1200pg/mL |
| Gen-ID (Entrez) | 3553 |
| Gensymbol | IL1B |
| Probentyp | Serum, Plasma (EDTA, Heparin) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur