Learn More
Abnova™ Human IGKV1-5 Full-length ORF (AAH73792.1, 1 a.a. - 235 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH73792.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 28299
Molekulargewicht 52.2kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128842
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00028299-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16138842
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00028299-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEAPAQLLFLLLLWLPDSTGEIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASQSISNNLAWYQQRPGQAPRLLIYGASSRVTGIPGRFSGSGSGTEFTLSISSLQSEDFAVYFCQQYNDWLLYTFGQGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Spezifikation
Spezifikation
AAH73792.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEAPAQLLFLLLLWLPDSTGEIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASQSISNNLAWYQQRPGQAPRLLIYGASSRVTGIPGRFSGSGSGTEFTLSISSLQSEDFAVYFCQQYNDWLLYTFGQGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
RUO
IGKV1-5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28299
IGKV1-5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IGKV/IGKV15/L12/L12a/MGC22745/MGC32715/MGC88810/V1
IGKV1-5
Recombinant
wheat germ expression system