Learn More
Abnova™ Human IGHA1 Full-length ORF (AAH05951, 1 a.a. - 500 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH05951 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 3493 |
Molekulargewicht | 80.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16146681
|
Abnova™
H00003493-P02.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16136681
|
Abnova™
H00003493-P02.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sequence: MDWTWSILFLVAAATGAQSQVHLVQSGAEVMSPGASVRVSCKTSGYAFHTYSIIWVRQAPGQGLEWMGWISPSSDNTRFAKKFQGRVTLTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARRYCSYSSCQNDYYYYYMDVWGKGTTVTVSSASPTSPKVFPLSLCSTQPDGNVVIACLVQGFFPQEPLSVTWSESGQGVTARNFPPSQDASGDLYTTSSQLTLPATQCLAGKSVTCHVKHYTNPSQDVTVPCPVPSTPPTPSPSTPPTPSPSCCHPRLSLHRPALEDLLLGSEANLTCTLTGLRDASGVTFTWTPSSGKSAVQGPPDRDLCGCYSVSSVLSGCAEPWNHGKTFTCTAAYPESKTPLTATLSKSGNTFRPEVHLLPPPSEELALNELVTLTCLARGFSPKDVLVRWLQGSQELPREKYLTWASRQEPSQGTTTFAVTSILRVAAEDWKKGDTFSCMVGHEALPLAFTQETIDRLAGKPTHVNVSVVMAEVDGTCYSpezifikation
AAH05951 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
80.74kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDWTWSILFLVAAATGAQSQVHLVQSGAEVMSPGASVRVSCKTSGYAFHTYSIIWVRQAPGQGLEWMGWISPSSDNTRFAKKFQGRVTLTTDTSTSTVYMELRSLRSDDTAVYYCARRYCSYSSCQNDYYYYYMDVWGKGTTVTVSSASPTSPKVFPLSLCSTQPDGNVVIACLVQGFFPQEPLSVTWSESGQGVTARNFPPSQDASGDLYTTSSQLTLPATQCLAGKSVTCHVKHYTNPSQDVTVPCPVPSTPPTPSPSTPPTPSPSCCHPRLSLHRPALEDLLLGSEANLTCTLTGLRDASGVTFTWTPSSGKSAVQGPPDRDLCGCYSVSSVLSGCAEPWNHGKTFTCTAAYPESKTPLTATLSKSGNTFRPEVHLLPPPSEELALNELVTLTCLARGFSPKDVLVRWLQGSQELPREKYLTWASRQEPSQGTTTFAVTSILRVAAEDWKKGDTFSCMVGHEALPLAFTQETIDRLAGKPTHVNVSVVMAEVDGTCY | |
RUO | |
IGHA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3493 | |
IGHA1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ14473/FLJ35065/FLJ35500/FLJ36402/FLJ39698/FLJ40001/FLJ41548/FLJ41552/FLJ41789/FLJ43248/FLJ43594/FLJ44293/FLJ46028/FLJ46621/FLJ46724/FLJ46811/FLJ46824/IgA1/MGC102857 | |
IGHA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |