Learn More
R&D Systems™ Human IGFBP-rP10 (NP_112191) VersaClone cDNA
Beschreibung
- The Human IGFBP-rP10 (NP_112191) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IGFBP-rP10/KAZALD1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The IGFBP-rP10/KAZALD1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | hIGFBP-rP10 |
| Zugriffsnummer | NP_112191 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 81621 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?