missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IGFBP-L1 (NP_001007564) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18752139
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18752139

Marke: R&D Systems™ RDC2470

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Human IGFBP-L1 (NP_001007564) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IGFBP-L1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The IGFBP-L1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen hIGFBP-L1
Zugriffsnummer NP_001007564
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 347252
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -80°C
Spezies Human
Menge 10 μg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt