Learn More
Abnova™ Human IGF1 Partial ORF (NP_000609, 49 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126651
Abnova™ Human IGF1 Partial ORF (NP_000609, 49 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126651
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126651
Marke: Abnova™ H00003479Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is similar to insulin in function and structure and is a member of a family of proteins involved in mediating growth and development. The encoded protein is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in this gene are a cause of insulin-like growth factor I deficiency. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: GPETLCGAELVDALQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSSRRAPQTGIVDECCFRSRDLRRLEMYCAPLKPTKSARSVRAQRHTDMPKTQKEVHL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000609
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3479
Molekulargewicht 35.64kDa
Name IGF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen GPETLCGAELVDALQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSSRRAPQTGIVDECCFRSRDLRRLEMYCAPLKPTKSARSVRAQRHTDMPKTQKEVHL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias IGFI
Gebräuchliche Bezeichnung IGF1
Gensymbol IGF1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human IGF1 Partial ORF (NP_000609, 49 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >