missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human IFT57 Full-length ORF (NP_060480.1, 1 a.a. - 429 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Descripción
Sequence: MTAALAVVTTSGLEDGVPRSRGEGTGEVVLERGPGAAYHMFVVMEDLVEKLKLLRYEEEFLRKSNLKAPSRHYFALPTNPGEQFYMFCTLAAWLINKAGRPFEQPQEYDDPNATISNILSELRSFGRTADFPPSKLKSGYGEHVCYVLDCFAEEALKYIGFTWKRPIYPVEELEEESVAEDDAELTLNKVDEEFVEEETDNEENFIDLNVLKAQTYHLDMNETAKQEDILESTTDAAEWSLEVERVLPQLKVTIRTDNKDWRIHVDQMHQHRSGIESALKETKGFLDKLHNEITRTLEKISSREKYINNQLENLVQEYRAAQAQLSEAKERYQQGNGGVTERTRLLSEVMEELEKVKQEMEEKGSSMTDGAPLVKIKQSLTKLKQETVEMDIRIGIVEHTLLQSKLKEKSNMTRNMHATVIPEPATGFY
Especificaciones
Especificaciones
Zugriffsnummer | NP_060480.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55081 |
Molekulargewicht | 75.5kDa |
Name | IFT57 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | MTAALAVVTTSGLEDGVPRSRGEGTGEVVLERGPGAAYHMFVVMEDLVEKLKLLRYEEEFLRKSNLKAPSRHYFALPTNPGEQFYMFCTLAAWLINKAGRPFEQPQEYDDPNATISNILSELRSFGRTADFPPSKLKSGYGEHVCYVLDCFAEEALKYIGFTWKRPIYPVEELEEESVAEDDAELTLNKVDEEFVEEETDNEENFIDLNVLKAQTYHLDMNETAKQEDILESTTDAAEWSLEVERVLPQLKVTIRTDNKDWRIHVDQMHQHRSGIESALKETKGFLDKLHNEITRTLEKISSREKYINNQLENLVQEYRAAQAQLSEAKERYQQGNGGVTERTRLLSEVMEELEKVKQEMEEKGSSMTDGAPLVKIKQSLTKLKQETVEMDIRIGIVEHTLLQSKLKEKSNMTRNMHATVIPEPATGFY |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human IFT57 Full-length ORF (NP_060480.1, 1 a.a. - 429 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido