missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFNAR1 (Interferon alpha/beta receptor 1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit

Artikelnummer. 32157478 Alle ansehen Abcam Produkte
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32157478 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2569501Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human IFNAR1 (Interferon alpha/beta receptor 1) knockout HeLa cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: IFNAR1 (Interferon alpha/beta receptor 1) knockout HeLa
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.