Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IFN-gamma
Artikelnummer. 10351504
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10351504
Marke: Invitrogen™ EHIFNG5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sandwich-ELISA-Kit
Testen Sie den Gehalt an IFN-gamma (humanes Interferon-gamma) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-gamma.
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-gamma verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interferon-gamma (IFN-γ) in Proben bei 50 bis 100 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit enthält nur die gematchten IFN-γ-Antikörperpaare und den IFN-γ-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interferon-gamma (IFN-γ)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 25.6 bis 1000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: ≤2 pg/ml
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.5 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFα oder GM-CSF
Der Assay-Bereich und andere oben aufgeführte Werte gelten für das Kit mit vorbeschichteter Platte. Die spezifischen Werte für das Reagenzienkit und das Antikörperpaar-Kit finden Sie in der Produktdokumentation.
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01579
Assay-Bereich 25.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Beschreibung ELISA-Kits für humanes IFN-gamma
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, Il-7, IL-8, TNFa oder GM-CSF
Ausreichend für 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3458
Gensymbol IFG, IFI
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h