Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Beschreibung
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 9.38 - 600pg/mL |
| Immunassay-Kit-Format | 96-Well-Platte |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Ausreichend für | 5 x 96-Well-Platten |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline) |
| Kitinhalt | 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stopplösung, Substrate Solution, Waschpuffer |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Ziel | Interferon gamma |
Nur für Forschungszwecke