missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Neutralization, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFN-beta |
| Anwendungen | Neutralization, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 937912 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Neutralization 0.2-1.2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Alias | Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human IFN-beta |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?