Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes IFN-alpha
Artikelnummer. 15511707
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Nicht für den Verkauf in den USA
Artikelnummer. 15511707
Marke: Invitrogen™ BMS216TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nicht für den Verkauf in den USA
Includes
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes IFN-alpha
  • HRP-Konjugat (monoklonaler Anti-Human- IFN-alpha-Antikörper)
  • Human-IFN-alpha-Standard, 500 pg/ml
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Klebefolien
Sandwich-ELISA-Kit
Der ELISA für humanes Interferon alpha (humanes IFNα) quantifiziert humanes IFNα in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IFNα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) für humanes IFNα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 7.8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 3,2 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3439, 3440
Gensymbol IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2
Interassay-VK 7.2 %
Intraassay-VK 4 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Alpha-Interferon, IFN leukozytisch, LelF D
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke