Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha All Subtype Quantikine ELISA Kit
solid phase ELISA designed to measure all human IFN-alpha subtypes in cell culture supernates, serum, and plasma
Marke:  R&D Systems™ DFNAS0
Artikelnummer. 30000945
  • 1240.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
15.60 to 1000 pg/mL
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin)
ELISA
1 Kit
IFNA, IFNA2, IFNA2b, IFNalpha, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2, LeIF D
4.8 pg/mL
Natual and recombinant human IFN-alpha .
3440
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Human
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human IFN-alpha All Subtype Quantikine ELISA Kit > 1 Kit