Learn More
Abnova™ Human IFIT2 Full-length ORF (NP_001538.3, 1 a.a. - 484 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00003433-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16139177
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSENNKNSLESSLRQLKCHFTWNLMEGENSLDDFEDKVFYRTEFQNREFKATMCNLLAYLKHLKGQNEAALECLRKAEELIQQEHADQAEIRSLVTWGNYAWVYYHMGRLSDVQIYVDKVRHVCEKFSSPYRIESPELDCEEGWTRLKCGGNQNERAKVCFEKALEKKPKNPEFTSGLAIASYRLDNWPPSQNAIDPLRQAIRLNPDNQYLKVLLALKLHKMREEGEEEGEGEKLVEEALEKAPGVTDVLRSAAKFYRRKDEPDKAIELLKKALEYIPNNAYLHCQIGCCYRAKVFQVMNLRENGMYGKRKLLELIGHAVAHLKKADEANDNLFRVCSILASLHALADQYEEAEYYFQKEFSKELTPVAKQLLHLRYGNFQLYQMKCEDKAIHHFIEGVKINQKSREKEKMKDKLQKIAKMRLSKNGADSEALHVLAFLQELNEKMQQADEDSERGLESGSLIPSASSWNGEWRIEMWCPLGYC
Spezifikation
Spezifikation
NP_001538.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
82.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
G10P2/GARG-39/IFI-54/IFI54/ISG-54K/ISG54/cig42
IFIT2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3433
IFIT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSENNKNSLESSLRQLKCHFTWNLMEGENSLDDFEDKVFYRTEFQNREFKATMCNLLAYLKHLKGQNEAALECLRKAEELIQQEHADQAEIRSLVTWGNYAWVYYHMGRLSDVQIYVDKVRHVCEKFSSPYRIESPELDCEEGWTRLKCGGNQNERAKVCFEKALEKKPKNPEFTSGLAIASYRLDNWPPSQNAIDPLRQAIRLNPDNQYLKVLLALKLHKMREEGEEEGEGEKLVEEALEKAPGVTDVLRSAAKFYRRKDEPDKAIELLKKALEYIPNNAYLHCQIGCCYRAKVFQVMNLRENGMYGKRKLLELIGHAVAHLKKADEANDNLFRVCSILASLHALADQYEEAEYYFQKEFSKELTPVAKQLLHLRYGNFQLYQMKCEDKAIHHFIEGVKINQKSREKEKMKDKLQKIAKMRLSKNGADSEALHVLAFLQELNEKMQQADEDSERGLESGSLIPSASSWNGEWRIEMWCPLGYC
RUO
IFIT2