Learn More
Abnova™ Human ID4 Full-length ORF (NP_001537.1, 1 a.a. - 161 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001537.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3400
Molekulargewicht 43kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139147
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003400-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129147
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003400-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transcription factors containing a basic helix-loop-helix (bHLH) motif regulate expression of tissue-specific genes in a number of mammalian and insect systems. DNA-binding activity of the bHLH proteins is dependent on formation of homo- and/or heterodimers. Dominant-negative HLH proteins encoded by Id-related genes, such as ID4, also contain the HLH-dimerization domain but lack the DNA-binding basic domain. Consequently, Id proteins inhibit binding to DNA and transcriptional transactivation by heterodimerization with bHLH proteins (Pagliuca et al., 1995 [PubMed 7665172]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKAVSPVRPSGRKAPSGCGGGELALRCLAEHGHSLGGSAAAAAAAAAARCKAAEAAADEPALCLQCDMNDCYSRLRRLVPTIPPNKKVSKVEILQHVIDYILDLQLALETHPALLRQPPPPAPPHHPAGTCPAAPPRTPLTALNTDPAGAVNKQGDSILCR
Spezifikation
Spezifikation
NP_001537.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKAVSPVRPSGRKAPSGCGGGELALRCLAEHGHSLGGSAAAAAAAAAARCKAAEAAADEPALCLQCDMNDCYSRLRRLVPTIPPNKKVSKVEILQHVIDYILDLQLALETHPALLRQPPPPAPPHHPAGTCPAAPPRTPLTALNTDPAGAVNKQGDSILCR
RUO
ID4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3400
ID4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IDB4/bHLHb27
ID4
Recombinant
wheat germ expression system