Learn More
Abcam Humane HTR3D (5HT3D-Rezeptor) Knockout-A549-Zelllinie
Artikelnummer. 32139319 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32139319 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32139319 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2669922x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HTR3D KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9, 1 bp-Deletion im Exon 6 und 2 bp-Einsätze in Exon 6. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockou zu bestellen...
HTR3D KO Zelllinie ist bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp Deletion im Exon 6 und 2 bp Einsatz in Exon 6 erreicht. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: wähle 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO