Learn More
Abnova™ Human HSPG2 Partial ORF (NP_005520.3, 25 a.a. - 134 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005520.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3339
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16136471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003339-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16146471
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003339-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Heparan sulfate proteoglycan is a major component of basement membranes, where the molecule may be involved in the stabilization of other molecules as well as being involved with glomerular permeability to macromolecules and cell adhesion. This form of HSPG, known as HSPG2 or perlecan, is encoded by a gene that maps to chromosome 1. The gene for the form of HSPG associated with the cell surface of fibroblasts has been mapped to human chromosome 8 (MIM 142460).[supplied by OMIM]
Sequence: GLRAYDGLSLPEDIETVTASQMRWTHSYLSDDEDMLADSISGDDLGSGDLGSGDFQMVYFRALVNFTRSIEYSPQLEDAGSREFREVSEAVVDTLESEYLKIPGDQVVSV
Spezifikation
Spezifikation
NP_005520.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLC/PRCAN/SJA/SJS/SJS1
HSPG2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3339
HSPG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GLRAYDGLSLPEDIETVTASQMRWTHSYLSDDEDMLADSISGDDLGSGDLGSGDFQMVYFRALVNFTRSIEYSPQLEDAGSREFREVSEAVVDTLESEYLKIPGDQVVSV
RUO
HSPG2