Learn More
Proteintech™ Humanes HSP90 ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem HSP90
Marke: Proteintech™ KE00054-96T
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Erkennt Human HSP90-Protein
- HSP90, codiert von HSP90AA1, ist ein konstitutiv und ubiquitär exprimiertes molekulares Chaperon, das für die Stabilität und Funktion von Proteinen entscheidend ist
- Bietet Chaperoning-Aktivität für Client-Proteine, die Auswirkungen auf die Bösartigkeit von Tumoren haben kann
- Hauptsächlich Rückstände in Cytosol, können in den extrazellulären Raum freigesetzt werden
- Der HSP90-Plasmaspiegel korreliert bei klinischen Krebspatienten positiv mit Tumormalignität und verspricht diagnostische Marker für Tumormalignanität in der klinischen Anwendung
Prozess:
- Antikörper spezifisch für HSP90, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- HSP90-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für HSP90 spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das gefangene HSP90-Protein zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
NP_001017963 | |
90 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Doppelantikörper | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Mensch | |
< 10 % | |
Blaues Eis | |
4,5 h |
125 bis 8000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Beschichtetes ELISA-Kit | |
DAB | |
3320 | |
Fest | |
< 10 % | |
-20 °C° bis +4 °C° | |
P07900 |