Beschreibung
- Erkennt Human HSP70
- HSP70 (Hitzeschockprotein 70) ist ein stressinduzierbares Mitglied von Proteinen, die als stark konservierte Chaperone bei Proteinfaltung, -rückfaltung, -transport und -targeting gelten
- Die Expression von Proteinen kann durch stressvolle Reize stark aktiviert werden
- Signifikante Hochregulierung von HSP70 in Tumoren
- Erhöhte Serumspiegel, die mit dem Fortschreiten mehrerer Erkrankungen (Atherosklerose, Herzinsuffizienz, Diabetes) in Verbindung gebracht werden
Prozess:
- Antikörper spezifisch für HSP70, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- HSP70-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für HSP70 spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das gefangene HSP70-Protein zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_005336 |
| Assay-Bereich | 31,25 bis 2000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 3303 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human HSP70 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine