missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HSD17B1 Partial ORF (NP_000404, 189 a.a. - 285 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000404
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3292
Molekulargewicht 36.41kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003292-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16119644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003292-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: VHTAFMEKVLGSPEEVLDRTDIHTFHRFYQYLAHSKQVFREAAQNPEEVAEVFLTALRAPKPTLRYFTTERFLPLLRMRLDDPSGSNYVTAMHREVF
Spezifikation

Spezifikation

NP_000404
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EDH17B2/EDHB17/HSD17/MGC138140/SDR28C1
HSD17B1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3292
HSD17B1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VHTAFMEKVLGSPEEVLDRTDIHTFHRFYQYLAHSKQVFREAAQNPEEVAEVFLTALRAPKPTLRYFTTERFLPLLRMRLDDPSGSNYVTAMHREVF
RUO
HSD17B1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications