Learn More
Abnova™ Human HS3ST4 Partial ORF (NP_006031.1, 358 a.a. - 455 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006031.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9951
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141516
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009951-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151516
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009951-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the enzyme heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 4. This enzyme generates 3-O-sulfated glucosaminyl residues in heparan sulfate. Cell surface heparan sulfate is used as a receptor by herpes simplex virus type 1 (HSV-1), and expression of this gene is thought to play a role in HSV-1 pathogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: ERLIVDPAGEMAKVQDFLGLKRVVTKKHFYFNKTKGFPCLKKPEDSSAPRCLGKSKGRTHPRIDPDVIHRLRKFYKPFNLMFYQMTGQDFQWEQEEGD
Spezifikation
Spezifikation
NP_006031.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
3-OST-4/30ST4/3OST4
HS3ST4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9951
HS3ST4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ERLIVDPAGEMAKVQDFLGLKRVVTKKHFYFNKTKGFPCLKKPEDSSAPRCLGKSKGRTHPRIDPDVIHRLRKFYKPFNLMFYQMTGQDFQWEQEEGD
RUO
HS3ST4