Learn More
Abnova™ Human HOOK1 Full-length ORF (NP_056972.1, 1 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056972.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51361
Molekulargewicht 111kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129942
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051361-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119942
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051361-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the hook family of coiled-coil proteins, which bind to microtubules and organelles through their N- and C-terminal domains, respectively. The encoded protein localizes to discrete punctuate subcellular structures, and interacts with several members of the Rab GTPase family involved in endocytosis. It is thought to link endocytic membrane trafficking to the microtubule cytoskeleton. Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MEETQPPPQPKLPLCDSLMIWLQTFNTASPCQDVKQLTSGVAMAQVLHQIDAAWFNESWLSRIKEDVGDNWRIKASNVKKVLQGIMSYYHEFLGQQISEALIPDLNQITECSDPVELGRLLQLILGCAINCEKKQEHIQNIMTLEESVQHVVMTAIQELMSKEILSSPPNDAVGELEQQLKRALEELQEALAEKEELRQRCEELDMQVTTLQDEKNSLVSENEMMNEKLDQLDGSFDDPNTVVAKKYFHAQLQLEQLQEENFRLEAAKDDYRVHCEELEKQLIEFQHRNDELTSLAEETRALKDEIDVLRATSDKANKLESTVEIYRQKLQDLNDLRKQVKTLQETNMMYMHNTVSLEEELKKANAARTQLETYKRQVQDLHVKLSSESKRADTLAFEMKRLEEKHEALLKEKERLIEQRDTLKETNEELRCSQVQQDHLNQTDASATKSYENLAAEIMPVEYREVFIRLQHENKMLRLQQEGSENERIEELQEQLEQKHRKMNELETEQRLSKERIRELQQQIEDLQKSLQEQGSKSEGESSSKLKQKLEAHMEKLTEVHEELQKKQELIEDLQPDINQNVQKINELEAALQKKDEDMKAMEERYKMYLEKARNVIKTLDPKLNPASAEIMLLRKQLAEKERRIEILESECKVAKFRDYEEKLIVSAWYNKSLAFQKLGMESRLVSGGGACSDTGACTPARSFLAQQRHITNTRRNLSVKVPATTSD
Spezifikation
Spezifikation
NP_056972.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
111kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEETQPPPQPKLPLCDSLMIWLQTFNTASPCQDVKQLTSGVAMAQVLHQIDAAWFNESWLSRIKEDVGDNWRIKASNVKKVLQGIMSYYHEFLGQQISEALIPDLNQITECSDPVELGRLLQLILGCAINCEKKQEHIQNIMTLEESVQHVVMTAIQELMSKEILSSPPNDAVGELEQQLKRALEELQEALAEKEELRQRCEELDMQVTTLQDEKNSLVSENEMMNEKLDQLDGSFDDPNTVVAKKYFHAQLQLEQLQEENFRLEAAKDDYRVHCEELEKQLIEFQHRNDELTSLAEETRALKDEIDVLRATSDKANKLESTVEIYRQKLQDLNDLRKQVKTLQETNMMYMHNTVSLEEELKKANAARTQLETYKRQVQDLHVKLSSESKRADTLAFEMKRLEEKHEALLKEKERLIEQRDTLKETNEELRCSQVQQDHLNQTDASATKSYENLAAEIMPVEYREVFIRLQHENKMLRLQQEGSENERIEELQEQLEQKHRKMNELETEQRLSKERIRELQQQIEDLQKSLQEQGSKSEGESSSKLKQKLEAHMEKLTEVHEELQKKQELIEDLQPDINQNVQKINELEAALQKKDEDMKAMEERYKMYLEKARNVIKTLDPKLNPASAEIMLLRKQLAEKERRIEILESECKVAKFRDYEEKLIVSAWYNKSLAFQKLGMESRLVSGGGACSDTGACTPARSFLAQQRHITNTRRNLSVKVPATTSD
RUO
HOOK1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51361
HOOK1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HK1/MGC10642
HOOK1
Recombinant
wheat germ expression system