Learn More
Abnova™ Human HNF4G Partial ORF (NP_004124.3, 310 a.a. - 407 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129454
Abnova™ Human HNF4G Partial ORF (NP_004124.3, 310 a.a. - 407 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129454
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129454
Marke: Abnova™ H00003174Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KLFGMVKIDNLLQEMLLGGASNDGSHLHHPMHPHLSQDPLTGQTILLGPMSTLVHADQISTPETPLPSPPQGSGQEQYKIAANQASVISHQHLSKQKQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004124.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3174
Molekulargewicht 36.52kDa
Name HNF4G (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen KLFGMVKIDNLLQEMLLGGASNDGSHLHHPMHPHLSQDPLTGQTILLGPMSTLVHADQISTPETPLPSPPQGSGQEQYKIAANQASVISHQHLSKQKQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias NR2A2/NR2A3
Gebräuchliche Bezeichnung HNF4G
Gensymbol HNF4G
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human HNF4G Partial ORF (NP_004124.3, 310 a.a. - 407 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >