Learn More
Abnova™ Human HIP1 Full-length ORF (NP_005329.3, 1 a.a. - 1037 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005329.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3092
Molekulargewicht 142.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16146111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003092-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003092-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene is a membrane-associated protein that colocalizes with huntingtin. This protein has similarities to cytoskeleton proteins and its interaction with huntingtin is thought to play a functional role in the cell filament network. Loss of normal huntingtin-HIP1 interaction in Huntington disease may contribute to a defect in membrane-cytoskeletal integrity in the brain. This gene could help in the understanding of the normal function of huntingtin and also the pathogenesis of Huntington disease. It also has been implicated in the pathogenesis of hematopoietic malignancies. An alternative splice variant of this gene has been described but its full length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MDRMASSMKQVPNPLPKVLSRRGVGAGLEAAERESFERTQTVSINKAINTQEVAVKEKHARTCILGTHHEKGAQTFWSVVNRLPLSSNAVLCWKFCHVFHKLLRDGHPNVLKDSLRYRNELSDMSRMWGHLSEGYGQLCSIYLKLLRTKMEYHTKNPRFPGNLQMSDRQLDEAGESDVNNFFQLTVEMFDYLECELNLFQTVFNSLDMSRSVSVTAAGQCRLAPLIQVILDCSHLYDYTVKLLFKLHSCLPADTLQGHRDRFMEQFTKLKDLFYRSSNLQYFKRLIQIPQLPENPPNFLRASALSEHISPVVVIPAEASSPDSEPVLEKDDLMDMDASQQNLFDNKFDDIFGSSFSSDPFNFNSQNGVNKDEKDHLIERLYREISGLKAQLENMKTESQRVVLQLKGHVSELEADLAEQQHLRQQAADDCEFLRAELDELRRQREDTEKAQRSLSEIERKAQANEQRYSKLKEKYSELVQNHADLLRKNAEVTKQVSMARQAQVDLEREKKELEDSLERISDQGQRKTQEQLEVLESLKQELATSQRELQVLQGSLETSAQSEANWAAEFAELEKERDSLVSGAAHREEELSALRKELQDTQLKLASTEESMCQLAKDQRKMLLVGSRKAAEQVIQDALNQLEEPPLISCAGSADHLLSTVTSISSCIEQLEKSWSQYLACPEDISGLLHSITLLAHLTSDAIAHGATTCLRAPPEPADSLTEACKQYGRETLAYLASLEEEGSLENADSTAMRNCLSKIKAIGEELLPRGLDIKQEELGDLVDKEMAATSAAIETATARIEEMLSKSRAGDTGVKLEVNERILGCCTSLMQAIQVLIVASKDLQREIVESGRGTASPKEFYAKNSRWTEGLISASKAVGWGATVMVDAADLVVQGRGKFEELMVCSHEIAASTAQLVAASKVKADKDSPNLAQLQQASRGVNQATAGVVASTISGKSQIEETDNMDFSSMTLTQIKRQEMDSQVRVLELENELQKERQKLGELRKKHYELAGVAEGWEEGTEASPPTLQEVVTEKE
Spezifikation
Spezifikation
NP_005329.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
142.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDRMASSMKQVPNPLPKVLSRRGVGAGLEAAERESFERTQTVSINKAINTQEVAVKEKHARTCILGTHHEKGAQTFWSVVNRLPLSSNAVLCWKFCHVFHKLLRDGHPNVLKDSLRYRNELSDMSRMWGHLSEGYGQLCSIYLKLLRTKMEYHTKNPRFPGNLQMSDRQLDEAGESDVNNFFQLTVEMFDYLECELNLFQTVFNSLDMSRSVSVTAAGQCRLAPLIQVILDCSHLYDYTVKLLFKLHSCLPADTLQGHRDRFMEQFTKLKDLFYRSSNLQYFKRLIQIPQLPENPPNFLRASALSEHISPVVVIPAEASSPDSEPVLEKDDLMDMDASQQNLFDNKFDDIFGSSFSSDPFNFNSQNGVNKDEKDHLIERLYREISGLKAQLENMKTESQRVVLQLKGHVSELEADLAEQQHLRQQAADDCEFLRAELDELRRQREDTEKAQRSLSEIERKAQANEQRYSKLKEKYSELVQNHADLLRKNAEVTKQVSMARQAQVDLEREKKELEDSLERISDQGQRKTQEQLEVLESLKQELATSQRELQVLQGSLETSAQSEANWAAEFAELEKERDSLVSGAAHREEELSALRKELQDTQLKLASTEESMCQLAKDQRKMLLVGSRKAAEQVIQDALNQLEEPPLISCAGSADHLLSTVTSISSCIEQLEKSWSQYLACPEDISGLLHSITLLAHLTSDAIAHGATTCLRAPPEPADSLTEACKQYGRETLAYLASLEEEGSLENADSTAMRNCLSKIKAIGEELLPRGLDIKQEELGDLVDKEMAATSAAIETATARIEEMLSKSRAGDTGVKLEVNERILGCCTSLMQAIQVLIVASKDLQREIVESGRGTASPKEFYAKNSRWTEGLISASKAVGWGATVMVDAADLVVQGRGKFEELMVCSHEIAASTAQLVAASKVKADKDSPNLAQLQQASRGVNQATAGVVASTISGKSQIEETDNMDFSSMTLTQIKRQEMDSQVRVLELENELQKERQK
RUO
HIP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3092
HIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ILWEQ/MGC126506
HIP1
Recombinant
wheat germ expression system