Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Artikelnummer. 18402300
Click to view available options
Menge:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
2 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 18402300
Marke: R&D Systems™ FCSTM1410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 Plex
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.